Print…
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC10511-5G PC10511-25G
APOSPC10511-5GEA 174 EUR
APOSPC10511-5G APOSPC10511-25G
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
2-Bromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇BrClF₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001174
Número CAS: 151096-42-3