Print…
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridylboronic, 5-Bromo-2-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-boronic acid
PC10510-100G PC10510-25G PC10510-5G
APOSPC10510-100GEA 325 EUR
APOSPC10510-100G APOSPC10510-25G APOSPC10510-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-pyridineboronic acid
Fórmula: C₅H₄BBrFNO₂
Peso Molecular: 219.8 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04039317
Número CAS: 501435-91-2