Print…
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC1051-250MG PC1051-50MG
APOSPC1051-250MGEA 174 EUR
APOSPC1051-250MG APOSPC1051-50MG
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate 97%
tert-Butyl-6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₂FN₃O₂
Peso Molecular: 237.24 g/mol
Ponto de Fusão: 166…168 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797502
Número CAS: 155601-71-1