Print…
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10508-1G PC10508-25G PC10508-5G
APOSPC10508-1GEA 0 EUR
APOSPC10508-1G APOSPC10508-25G APOSPC10508-5G
2-Bromo-3,5-difluoropyridine 99%
2-Bromo-3,5-difluoropyridine
Fórmula: C₅H₂BrF₂N
Ponto de ebulição: 36…37 °C/0,6mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840197
Número CAS: 660425-16-1