Print…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10507-1G PC10507-5G
APOSPC10507-1GEA 0 EUR
APOSPC10507-1G APOSPC10507-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Fórmula: C₁₀H₉ClF₆Si
Ponto de ebulição: 95…96 °C/30mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862186
Número CAS: 732306-23-9