Print…
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
PC10504-100G PC10504-10G PC10504-25G
APOSPC10504-100GEA 235 EUR
APOSPC10504-100G APOSPC10504-10G APOSPC10504-25G
4,5-Difluoroanthranilic acid 97%
4,5-Difluoroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Ponto de Fusão: 174…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077509
Número CAS: 83506-93-8