Print…
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10502-1G PC10502-5G
APOSPC10502-1GEA 99.2 EUR
APOSPC10502-1G APOSPC10502-5G
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate 85%
2,4,6-Trifluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₇H₂F₃NO
Peso Molecular: 173.09 g/mol
Ponto de ebulição: 166 °C
Densidade: 1.359 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52.2 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426028
Número CAS: 50528-80-8
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II