Print…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10501-1G PC10501-5G PC10501-25G
APOSPC10501-1GEA 0 EUR
APOSPC10501-1G APOSPC10501-5G APOSPC10501-25G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
5-Bromo-2-fluoro-4-methylaniline
Fórmula: C₇H₇BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11504886
Número CAS: 945244-29-1