Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
PC1050-100G PC1050-25G
APOSPC1050-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1050-100G APOSPC1050-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Ponto de ebulição: 66…67 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 44447 °C
Densidade: 1,386 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007841
Número CAS: 445-03-4
EINECS: 207-151-3