Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-bromobenzotrifluoride, 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-bromo-α,α,α-trifluorotoluene
PC1046-25G PC1046-5G PC1046-100G
APOSPC1046-25GEA 24.8 EUR
APOSPC1046-25G APOSPC1046-5G APOSPC1046-100G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Ponto de ebulição: 81…84 °C/0,5mmHg
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007827
Número CAS: 393-36-2
EINECS: 206-885-1