Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10457-100G PC10457-25G PC10457-5G
APOSPC10457-100GEA 0 EUR
APOSPC10457-100G APOSPC10457-25G APOSPC10457-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Densidade: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115958
Número CAS: 145742-65-0