Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10449-10G PC10449-1G PC10449-5G
APOSPC10449-10GEA 150 EUR
APOSPC10449-10G APOSPC10449-1G APOSPC10449-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236275
Número CAS: 473917-15-6