Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10447-1G PC10447-5G PC10447-10G PC10447-25G
APOSPC10447-1GEA 0 EUR
APOSPC10447-1G APOSPC10447-5G APOSPC10447-10G APOSPC10447-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₃
Ponto de Fusão: 96…101 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660202
Número CAS: 886498-89-1