Print…
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10443-1G PC10443-5G PC10443-25G
APOSPC10443-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10443-1G APOSPC10443-5G APOSPC10443-25G
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
3-Bromo-5-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Peso Molecular: 237.46 g/mol
Ponto de ebulição: 88…90 °C/14mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368699
Número CAS: 887266-90-2
UN: 3265
ADR: 8 III