Print…
2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Amino-4-bromobenzotrifluoride, 6-Bromo-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 3-Amino-4-bromo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Amino-4-brom-α,α,α-trifluortoluol
PC1044-5G PC1044-25G
APOSPC1044-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1044-5G APOSPC1044-25G
2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina 97%
2-Bromo-5-(trifluorometil)anilina
Fórmula: C₇H₅BrF₃N
Ponto de ebulição: 81…82 °C/5mmHg
Densidade: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007637
Número CAS: 454-79-5
EINECS: 207-227-6
UN: 3267
ADR: 8,II