Print…
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10429-1G PC10429-250MG PC10429-5G
APOSPC10429-1GEA 0 EUR
APOSPC10429-1G APOSPC10429-250MG APOSPC10429-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₈BrFO
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368693
Número CAS: 505097-09-6
UN: 3261
ADR: 8,III