Print…
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-6-fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-chloro-6-fluorophenyl)ethanone
PC10428-1G PC10428-5G PC10428-25G
APOSPC10428-1GEA 62.5 EUR
APOSPC10428-1G APOSPC10428-5G APOSPC10428-25G
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-6'-fluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₅BrClFO
Peso Molecular: 251.4801 g/mol
Ponto de ebulição: 74 °C/0.06mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368692
Número CAS: 157359-99-4
UN: 3265
ADR: 8 III