Print…
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Trifluorophenacyl bromide
PC10424-100MG PC10424-1G PC10424-5G
APOSPC10424-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC10424-100MG APOSPC10424-1G APOSPC10424-5G
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
2-Bromo-2',4',6'-trifluoroacetophenone
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368690
Número CAS: 746630-36-4
UN: 1759
ADR: 8 II