Print…
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-fluoro-6-picoline
PC10422-25G PC10422-5G PC10422-10G
APOSPC10422-25GEA 78.3 EUR
APOSPC10422-25G APOSPC10422-5G APOSPC10422-10G
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Bromo-5-fluoro-6-methylpyridine
Fórmula: C₆H₅BrFN
Peso Molecular: 190.01 g/mol
Ponto de Fusão: 63…65 °C
Ponto de Inflamação: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095064
Número CAS: 374633-38-2