Print…
5-Chloro-2-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10416-25G PC10416-5G PC10416-100G
APOSPC10416-25GEA 0 EUR
APOSPC10416-25G APOSPC10416-5G APOSPC10416-100G
5-Chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Chloro-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃ClFN
Ponto de ebulição: 149 °C
Densidade: 1,311 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04112513
Número CAS: 1480-65-5
UN: 1993
ADR: 3,III