Print…
4-Bromo-3-fluoropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 68.3 EUR
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Bromo-3-fluoropyridine
4-Bromo-3-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Densidade: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04113266
Número CAS: 2546-52-3