Print…
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10414-1G PC10414-250MG
APOSPC10414-1GEA 102 EUR
APOSPC10414-1G APOSPC10414-250MG
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
3'-Amino-4'-fluoroacetanilide
Fórmula: C₈H₉FN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368688
Número CAS: 113596-04-6