Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
PC1040-1KG PC1040-250G
APOSPC1040-1KGEA 174 EUR
APOSPC1040-1KG APOSPC1040-250G
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 97%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Precursor to 2-(4-aminophenyl)-substituted tetrahydropyrimidines & imidazolines
Fórmula: C₇H₆F₃N
Ponto de ebulição: 118 °C/60mmHg
Ponto de Fusão: 7-9 °C
Densidade: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064396
Número CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III