Print…
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
PC10396-1G PC10396-5G PC10396-250MG
APOSPC10396-1GEA 98.9 EUR
APOSPC10396-1G APOSPC10396-5G APOSPC10396-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene 98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Fórmula: C₆H₅ClOS
Ponto de ebulição: 163…165 °C
Densidade: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041427
Número CAS: 651-70-7
UN: 1993
ADR: 3,III