Print…
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC10388-1G PC10388-5G
APOSPC10388-1GEA 46.6 EUR
APOSPC10388-1G APOSPC10388-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂Cl₂F₃N
Ponto de ebulição: 194…196 °C
Ponto de Fusão: 44383 °C
Densidade: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042245
Número CAS: 55304-75-1
EINECS: 259-585-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III