Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10386-25G PC10386-100G
APOSPC10386-25GEA 0 EUR
APOSPC10386-25G APOSPC10386-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₃ClF₃NO
Ponto de ebulição: 86…90 °C/14mmHg
Ponto de Fusão: 34…36 °C
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013874
Número CAS: 327-78-6