Print…
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10384-100G PC10384-25G PC10384-5G
APOSPC10384-100GEA 133 EUR
APOSPC10384-100G APOSPC10384-25G APOSPC10384-5G
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
β-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Fórmula: C₉H₈ClFO
Ponto de ebulição: 100…103 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000991
Número CAS: 347-93-3
EINECS: 206-475-2