Print…
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)thiourea
PC10383-1G PC10383-5G
APOSPC10383-1GEA 43.5 EUR
APOSPC10383-1G APOSPC10383-5G
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
1-(4-Bromo-2-trifluoromethylphenyl)-2-thiourea
Fórmula: C₈H₆BrF₃N₂S
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041177
Número CAS: 208186-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III