Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10382-1G PC10382-5G PC10382-25G
APOSPC10382-1GEA 97.3 EUR
APOSPC10382-1G APOSPC10382-5G APOSPC10382-25G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₃
Ponto de Fusão: 144…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368680
Número CAS: 187804-79-1