Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
PC10381-1G PC10381-5G
APOSPC10381-1GEA 27.7 EUR
APOSPC10381-1G APOSPC10381-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₂
Peso Molecular: 207.92 g/mol
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657735
Número CAS: 159020-59-4