Print…
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
PC10379-100G PC10379-25G
APOSPC10379-100GEA 235 EUR
APOSPC10379-100G APOSPC10379-25G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Ponto de Fusão: 148…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095047
Número CAS: 163517-62-2