3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC10378-1G
PC10378-5G
PC10378-250MG
APOSPC10378-1GEA
107
EUR
APOSPC10378-1G
APOSPC10378-5G
APOSPC10378-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula:
C₇H₇BF₂O₃ Ponto de Fusão: 112…115 °C Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD03095353 Número CAS: 737000-76-9 |