Print…
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10374-1G PC10374-500MG
APOSPC10374-1GEA 533 EUR
APOSPC10374-1G APOSPC10374-500MG
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
2-(2-Pyridinyl)-4-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₆F₃N₃O₂
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200983
Número CAS: 874816-10-1