Print…
5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10362-100G PC10362-25G PC10362-5G PC10362-500G
APOSPC10362-100GEA 65.4 EUR
APOSPC10362-100G APOSPC10362-25G APOSPC10362-5G APOSPC10362-500G
5-Bromo-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Ponto de ebulição: 170…173 °C
Densidade: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863742
Número CAS: 766-11-0