N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10360-1G
PC10360-500MG
APOSPC10360-1GEA
533
EUR
APOSPC10360-1G
APOSPC10360-500MG
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
N'-Hydroxy-4-{[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}benzenecarboximidamide
Fórmula:
C₁₃H₁₀F₃N₃O₂ Ponto de Fusão: 132…133 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00663373 Número CAS: 263161-34-8 |