Print…
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10359-1G PC10359-250MG
APOSPC10359-1GEA 279 EUR
APOSPC10359-1G APOSPC10359-250MG
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-7-amino-2-methyl-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Fórmula: C₁₇H₁₅F₃N₄O₂
Ponto de Fusão: 179…181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200917
Número CAS: 886762-57-8