Print…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10357-5G PC10357-1G
APOSPC10357-5GEA 94.4 EUR
APOSPC10357-5G APOSPC10357-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₉H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 30…34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797342
Número CAS: 875664-48-5