Print…
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10356-1G PC10356-5G PC10356-250MG
APOSPC10356-1GEA 143 EUR
APOSPC10356-1G APOSPC10356-5G APOSPC10356-250MG
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de Fusão: 117…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797340
Número CAS: 320-42-3