Print…
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10355-500MG PC10355-5G PC10355-25G
APOSPC10355-500MGEA 16.1 EUR
APOSPC10355-500MG APOSPC10355-5G APOSPC10355-25G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797882
Número CAS: 124811-71-8