Print…
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10351-1G PC10351-250MG
APOSPC10351-1GEA 0 EUR
APOSPC10351-1G APOSPC10351-250MG
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}acetic acid
Fórmula: C₈H₈FNO₄S
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091617
Número CAS: 13029-71-5