Print…
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10350-1G PC10350-5G
APOSPC10350-1GEA 72.5 EUR
APOSPC10350-1G APOSPC10350-5G
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
6-Fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₆FNO₃
Ponto de Fusão: 298…300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425825
Número CAS: 117685-48-0