Print…
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10348-1G PC10348-500MG PC10348-5G
APOSPC10348-1GEA 217 EUR
APOSPC10348-1G APOSPC10348-500MG APOSPC10348-5G
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
3-(2-Thienyl)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]propanoic acid
Fórmula: C₉H₈F₃NO₃S
Peso Molecular: 267.23 g/mol
Ponto de Fusão: 154…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001310
Número CAS: 115957-22-7