Print…
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]thio}benzonitrile
PC10347-1G PC10347-500MG PC10347-5G
APOSPC10347-1GEA 533 EUR
APOSPC10347-1G APOSPC10347-500MG APOSPC10347-5G
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
3-Amino-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}benzenecarbonitrile
Fórmula: C₁₄H₉F₃N₂S
Ponto de Fusão: 149…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001303
Número CAS: 400751-63-5