Print…
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid, (2-Fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC10336-1G PC10336-25G PC10336-5G
APOSPC10336-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10336-1G APOSPC10336-25G APOSPC10336-5G
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
2-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BFO₂
Ponto de Fusão: 240…245 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05664239
Número CAS: 170981-26-7