Print…
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10333-1G PC10333-25G PC10333-5G PC10333-10G
APOSPC10333-1GEA 0 EUR
APOSPC10333-1G APOSPC10333-25G APOSPC10333-5G APOSPC10333-10G
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BFNO₂
Ponto de Fusão: 362…366 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411549
Número CAS: 843663-18-3