Print…
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10323-1G PC10323-500MG PC10323-5G
APOSPC10323-1GEA 275 EUR
APOSPC10323-1G APOSPC10323-500MG APOSPC10323-5G
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,5-dichlorobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₃Cl₂F₅O₃S
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975133
Número CAS: 885950-40-3