Print…
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10321-1G PC10321-500MG PC10321-5G
APOSPC10321-1GEA 275 EUR
APOSPC10321-1G APOSPC10321-500MG APOSPC10321-5G
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methoxybenzenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₇F₅O₄S
Ponto de Fusão: 58…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975127
Número CAS: 663175-94-8