Print…
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC10319-1G PC10319-500MG PC10319-5G
APOSPC10319-1GEA 275 EUR
APOSPC10319-1G APOSPC10319-500MG APOSPC10319-5G
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-nitrobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₄F₅NO₅S
Ponto de Fusão: 127…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975122
Número CAS: 885950-33-4