Print…
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC10317-1G PC10317-5G
APOSPC10317-1GEA 63.8 EUR
APOSPC10317-1G APOSPC10317-5G
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-iodobenzenesulphonate
Fórmula: C₁₂H₄F₅IO₃S
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05975132
Número CAS: 885950-39-0