Print…
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pentafluorophenyl toluene-4-sulphonate
PC10315-1G PC10315-5G
APOSPC10315-1GEA 46.4 EUR
APOSPC10315-1G APOSPC10315-5G
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-methylbenzenesulphonate
Fórmula: C₁₃H₇F₅O₃S
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060056
Número CAS: 2069-36-5